Documentos Principais
SAB3500012
Sigma-Aldrich
Anti-GNPDA2 antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
Sinônimo(s):
Anti-GNPI, Anti-Glucosamine-6-phosphate deaminase 2
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
affinity isolated antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
Formulário
buffered aqueous solution
reatividade de espécies
mouse, human
técnica(s)
immunocytochemistry: suitable
indirect ELISA: suitable
western blot: suitable
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... GNPDA2(132789)
Imunogênio
GNPDA2 antibody was raised against an 8 amino acid peptide near the carboxy terminus of human GNPDA2.
Características e benefícios
Evaluate our antibodies with complete peace of mind. If the antibody does not perform in your application, we will issue a full credit or replacement antibody. Learn more.
Descrição-alvo
Glucosamine-6-phosphate deaminase (GNPDA) is an allosteric enzyme that catalyzes the reversible conversion of D-glucosamine-6-phosphate into D-fructose-6-phosphate and ammonium. GNPDA2 is the second mammalian glucosamine-6-phosphate deaminase discovered, and is closer in structure and activity to the E. coli enzyme than GNPDA1. GNPDA1 possesses greater affinity for ammonium than either GNPDA2 or the E. coli enzyme suggesting that the forward reaction of D-glucosamine-6-phosphate into D-fructose-6-phosphate and ammonium is catalyzed at a slower rate than GNPDA2. GNPDA2 antibody is predicted to not cross-react with GNPDA1.
Ligação
The action of this antibody can be blocked using blocking peptide SBP3500012.
forma física
Supplied at approx. 1 mg/mL in phosphate buffered saline containing 0.02% sodium azide.
Não está encontrando o produto certo?  
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
produto relacionado
Nº do produto
Descrição
Preços
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)