Documentos Principais
SAB2900145
Sigma-Aldrich
Anti-ESRRG antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
Sinônimo(s):
err-gamma, err3, errgamma, estrogen receptor-related receptor gamma, estrogen-related receptor gamma
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
conjugado:
unconjugated
application:
ELISA (i)
IHC (p)
clone:
polyclonal
reatividade de espécies:
dog, horse, monkey, rabbit, mouse, hamster, bovine, human, rat
citations:
técnica(s):
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): suitable
indirect ELISA: suitable
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
affinity isolated antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
Formulário
buffered aqueous solution
reatividade de espécies
dog, horse, monkey, rabbit, mouse, hamster, bovine, human, rat
técnica(s)
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): suitable
indirect ELISA: suitable
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... ESRRG(2104)
Categorias relacionadas
Imunogênio
Synthetic 15 amino acid peptide from N-terminus of human ESRRG / ERR3. Percent identity with other species by BLAST analysis: Human, Gorilla, Orangutan, Gibbon, Monkey, Marmoset, Mouse, Rat, Bovine, Dog, Bat, Hamster, Elephant, Panda, Horse, Rabbit (100%); Opossum, Turkey, Chicken, Platypus, Lizard, Xenopus (87%).
Características e benefícios
Evaluate our antibodies with complete peace of mind. If the antibody does not perform in your application, we will issue a full credit or replacement antibody. Learn more.
forma física
Solution in phosphate-buffered saline containing less than 0.1% sodium azide.
Não está encontrando o produto certo?  
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)