SAB2702278
Monoclonal Anti-TET2 antibody produced in mouse
clone GT649, affinity isolated antibody
Sinônimo(s):
KIAA1546, MDS
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
affinity isolated antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
GT649, monoclonal
Formulário
buffered aqueous solution
reatividade de espécies
human
concentração
1mg/mL
técnica(s)
ChIP: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: 500-3000
Isotipo
IgG1
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... TET2(54790)
Imunogênio
Aplicação
Características e benefícios
Outras notas
forma física
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
recomendado
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
SAB2702278-100UL | 4061837259470 |