Documentos Principais
SAB2701465
Sigma-Aldrich
Anti-RAB35 antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
Sinônimo(s):
H-ray, RAB1C, RAB35, RAY
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
affinity isolated antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
Formulário
buffered aqueous solution
reatividade de espécies
human, mouse, hamster
técnica(s)
immunohistochemistry: suitable
indirect immunofluorescence: suitable
western blot: 500-3000
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
−20°C
Informações sobre genes
human ... RAB35(11021)
Imunogênio
Recombinant fragment corresponding to a region within amino acids 1 and 201 of RAB35 according to AAH15931
Aplicação
Suggested starting dilutions are as follows: ICC/IF: Assay-dependent dilution, IHC-P: 1:100-1:1000, WB: 1:500-1:3000. Not yet tested in other applications. Optimal working dilutions should be determined experimentally by the end user.
Características e benefícios
Evaluate our antibodies with complete peace of mind. If the antibody does not perform in your application, we will issue a full credit or replacement antibody. Learn more.
forma física
0.1M Tris, 0.1M Glycine, 20% Glycerol (pH7). 0.01% Thimerosal was added as a preservative.
Exoneração de responsabilidade
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Não está encontrando o produto certo?  
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Aquatic Chronic 3 - Skin Sens. 1
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)