SAB2700181
Anti-NS3 antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
Sinônimo(s):
Dengue virus 2 Nonstructural protein NS3, Non-structure protein 3
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
affinity isolated antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
forma
buffered aqueous solution
reatividade de espécies
Dengue virus
técnica(s)
flow cytometry: suitable
immunofluorescence: suitable
immunohistochemistry: suitable
western blot: 500-3000
nº de adesão NCBI
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
−20°C
Descrição geral
Imunogênio
Aplicação
Anti-NS3 antibody produced in rabbit has been used in flow cytometry.
Ações bioquímicas/fisiológicas
Características e benefícios
forma física
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Aquatic Chronic 3 - Skin Sens. 1
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2