MAB8743
Anti-Japanese Encephalitis Antibody, clone 6B4A-10
clone 6B4A-10, Chemicon®, from mouse
Sinônimo(s):
NAKAYAMA
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
forma do anticorpo
purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
6B4A-10, monoclonal
reatividade de espécies
human
fabricante/nome comercial
Chemicon®
técnica(s)
ELISA: suitable
immunofluorescence: suitable
Isotipo
IgG1
Condições de expedição
wet ice
Especificidade
Aplicação
Indirect immunofluorescence
Optimal working dilutions must be determined by end user.
Infectious Diseases
Infectious Diseases - Viral
forma física
Armazenamento e estabilidade
Outras notas
Informações legais
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2