Documentos Principais
SAB2500360
Sigma-Aldrich
Anti-ERAP2 antibody produced in goat
affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
Sinônimo(s):
Anti-Endoplasmic reticulum aminopeptidase 2, Anti-FLJ23633, Anti-FLJ23701, Anti-FLJ23807, Anti-L-RAP
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
fonte biológica
goat
Nível de qualidade
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
affinity isolated antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
Formulário
buffered aqueous solution
reatividade de espécies
canine, bovine, human
técnica(s)
indirect ELISA: suitable
western blot: suitable
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... ERAP2(64167)
Imunogênio
Peptide with sequence C-QYLKKFSYRNAKND from the internal region of the protein sequence according to NP_071745.1.
Características e benefícios
Evaluate our antibodies with complete peace of mind. If the antibody does not perform in your application, we will issue a full credit or replacement antibody. Learn more.
forma física
Supplied at 0.5 mg/mL in Tris saline with 0.02% sodium azide and 0.5% bovine serum albumin.
Não está encontrando o produto certo?  
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Kimberly Seamon et al.
Frontiers in immunology, 11, 396-396 (2020-03-27)
Pre-eclampsia (PE) is a disorder of pregnancy, often leading to serious and fatal complications. Endoplasmic reticulum aminopeptidase 1 and 2 (ERAP1/ERAP2) are present in the placenta. They are involved in processes regulating blood pressure, angiogenesis, cytokine receptor shedding, and immune
Jonas J W Kuiper et al.
Human molecular genetics, 23(22), 6081-6087 (2014-06-25)
Birdshot chorioretinopathy (BSCR) is a rare form of autoimmune uveitis that can lead to severe visual impairment. Intriguingly, >95% of cases carry the HLA-A29 allele, which defines the strongest documented HLA association for a human disease. We have conducted a