Key Documents
SAB2109161
Sigma-Aldrich
Anti-MC2R (N-terminal) antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Sinônimo(s):
ACTHR, MGC125798
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
fonte biológica
rabbit
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
affinity isolated antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
forma
buffered aqueous solution
peso molecular
33 kDa
reatividade da espécie (prevista por homologia)
bovine, mouse, rat, rabbit, guinea pig, horse, human, canine
concentração
0.5 mg/mL
técnica(s)
western blot: 1 μg/mL
nº de adesão NCBI
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... MC2R(57396)
Descrição geral
MC2R encodes one member of the five-member G-protein associated melanocortin receptor family. Melanocortins (melanocyte-stimulating hormones and adrenocorticotropic hormone) are peptides derived from pro-opiomelanocortin (POMC). MC2R is selectively activated by adrenocorticotropic hormone, whereas the other four melanocortin receptors recognize a variety of melanocortin ligands. Mutations in MC2R can result in familial glucocorticoid deficiency.
Sequência
Synthetic peptide located within the following region: LRNMGYLKPRGSFETTADDIIDSLFVLSLLGSIFSLSVIAADRYITIFHA
forma física
Supplied at 0.5 mg/ml in phosphate-buffered saline, 0.09% sodium azide