Documentos Principais
SAB4301581
Sigma-Aldrich
Anti-Retinoic Acid Receptor A (Phospho-SER77)
affinity isolated antibody
Sinônimo(s):
NR1B1, RAR-alpha, RRA, Retinoic acid receptor alpha, retinoic acid receptor alpha
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
forma do anticorpo
affinity isolated antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
Formulário
buffered aqueous glycerol solution
reatividade de espécies
rat, human, mouse
técnica(s)
immunohistochemistry: 1:50-1:100
western blot: 1:500-1:3000
nº de adesão
BC008727
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
phosphorylation (pSer77)
Informações sobre genes
human ... RARA(5914)
Imunogênio
Peptide sequence around phosphorylation site of serine 77 (P-P-S(p)-P-P) derived from Human Retinoic Acid Receptor α.
Características e benefícios
Evaluate our antibodies with complete peace of mind. If the antibody does not perform in your application, we will issue a full credit or replacement antibody. Learn more.
forma física
Rabbit IgG in phosphate buffered saline (without Mg2+ and Ca2+), pH 7.4, 150mM NaCl, 0.02% sodium azide and 50% glycerol.
Não está encontrando o produto certo?  
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)