Documentos Principais
SAB2108365
Sigma-Aldrich
Anti-MARVELD2 antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
affinity isolated antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
Formulário
buffered aqueous solution
peso molecular
52kDa
reatividade de espécies
bovine, pig, rat, human, horse, mouse
concentração
0.5 mg - 1 mg/mL
técnica(s)
immunoblotting: suitable
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
Descrição geral
The previously assigned protein identifier C9J8H4 has been merged into A1BQX2. Full details can be found on the UniProt database.
Imunogênio
Synthetic peptide directed towards the middle region of human MARVELD2
Ações bioquímicas/fisiológicas
Tight junctions (TJ) prevent leakage of solutes through the paracellular pathway of epithelial cells. MARVELD2, or tricellulin (TRIC), is an integral membrane protein concentrated at the vertically oriented TJ strands of tricellular contacts (Ikenouchi et
Sequência
Synthetic peptide located within the following region: PKTPFVLVVAGLAWITTIIILVLGMSMYYRTILLDSNWWPLTEFGINVAL
forma física
Purified antibody supplied in 1x PBS buffer with 0.09% (w/v) sodium azide and 2% sucrose.
Exoneração de responsabilidade
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Não está encontrando o produto certo?  
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)