Documentos Principais
SAB2108066
Sigma-Aldrich
Anti-YAP1 antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Sinônimo(s):
Anti-COB1, Anti-YAP, Anti-YAP-1, Anti-YAP2, Anti-YAP65, Anti-YKI
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
clone:
polyclonal
application:
IHC
reatividade de espécies:
mouse, dog, rabbit, rat, pig, sheep, human, horse, bovine
técnica(s):
immunoblotting: suitable
immunohistochemistry: suitable
citations:
2
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
affinity isolated antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
Formulário
buffered aqueous solution
peso molecular
54kDa
reatividade de espécies
mouse, dog, rabbit, rat, pig, sheep, human, horse, bovine
concentração
0.5 mg - 1 mg/mL
técnica(s)
immunoblotting: suitable
immunohistochemistry: suitable
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... YAP1(10413)
Imunogênio
Synthetic peptide directed towards the C terminal region of human YAP1
Ações bioquímicas/fisiológicas
YAP1 is the human ortholog of chicken YAP protein which binds to the SH3 domain of the Yes proto-oncogene product. YAP1 contains a WW domain that is found in various structural, regulatory and signaling molecules in yeast, nematode, and mammals, and may be involved in protein-protein interaction.
Sequência
Synthetic peptide located within the following region: QLPTLEQDGGTQNPVSSPGMSQELRTMTTNSSDPFLNSGTYHSRDESTDS
forma física
Purified antibody supplied in 1x PBS buffer with 0.09% (w/v) sodium azide and 2% sucrose.
Exoneração de responsabilidade
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Não está encontrando o produto certo?  
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)