SAB2102415
Anti-TFR2 (ab2) antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Sinônimo(s):
Anti-HFE3, Anti-MGC126368, Anti-TFRC2, Anti-Transferrin receptor 2
About This Item
Produtos recomendados
forma do anticorpo
affinity isolated antibody
Nível de qualidade
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
forma
buffered aqueous solution
peso molecular
89 kDa
reatividade de espécies
bovine, guinea pig, rabbit, horse, mouse, dog, human, rat
concentração
0.5 mg - 1 mg/mL
técnica(s)
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... TFR2(7036)
Categorias relacionadas
Imunogênio
Ações bioquímicas/fisiológicas
Sequência
forma física
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3