MABS1981
Anti-TfR2 Antibody, clone 9F8-1C11
clone 9F8 1C11, from mouse
Sinônimo(s):
Transferrin receptor protein 2
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
forma do anticorpo
purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
9F8 1C11, monoclonal
reatividade de espécies
human
técnica(s)
immunocytochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG1κ
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
ambient
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... TFR2(7036)
Descrição geral
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
Immunohistochemistry Analysis: A representative lot detected Tfr2 in Immunohistochemistry applications (Vogt, T.M., et. al. (2003). Blood. 101(5):2008-14).
Western Blotting Analysis: A representative lot detected Tfr2 in Western Blotting applications (Vogt, T.M., et. al. (2003). Blood. 101(5):2008-14; Byrne, S.L., et. al. (2013). PLoS One. 8(7):e70199; Zhao, N., et. al. (2013). Biochemistry. 52(19):3310-9).
Immunoprecipitation Analysis: A representative lot detected Tfr2 in Immunoprecipitation applications (Vogt, T.M., et. al. (2003). Blood. 101(5):2008-14; Johnson, M.B., et. al. (2004). Blood. 104(13):4287-93).
Epigenetics & Nuclear Function
Qualidade
Western Blotting Analysis: 1 µg/mL of this antibody detected Tfr2 in 10 µg of K562 cell lysaste.
Descrição-alvo
forma física
Armazenamento e estabilidade
Outras notas
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1