Key Documents
SAB2100624
Sigma-Aldrich
Anti-DPYSL2 antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Sinônimo(s):
Anti-CRMP2, Anti-DHPRP2, Anti-DRP2, Anti-Dihydropyrimidinase-like 2
About This Item
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
affinity isolated antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
forma
buffered aqueous solution
peso molecular
62 kDa
reatividade de espécies
dog, human, guinea pig, bovine, horse, mouse, rat, rabbit
concentração
0.5 mg - 1 mg/mL
técnica(s)
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... DPYSL2(1808)
Imunogênio
Synthetic peptide directed towards the middle region of human DPYSL2
Ações bioquímicas/fisiológicas
DPYSL2 belongs to the DHOase family. It is necessary for signaling by class 3 semaphorins and subsequent remodeling of the cytoskeleton. The protein plays a role in axon guidance, neuronal growth cone collapse and cell migration.
Sequência
Synthetic peptide located within the following region: NIFEGMECRGSPLVVISQGKIVLEDGTLHVTEGSGRYIPRKPFPDFVYKR
forma física
Purified antibody supplied in 1x PBS buffer with 0.09% (w/v) sodium azide and 2% sucrose.
Exoneração de responsabilidade
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Não está encontrando o produto certo?  
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3