SAB1413129
Monoclonal Anti-EIF2S1 (phospho S51) antibody produced in rabbit
clone IO-5
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
rabbit
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
IO-5, monoclonal
forma
buffered aqueous glycerol solution
reatividade de espécies
human
técnica(s)
flow cytometry: 1:40
immunofluorescence: 1:50-1:200
immunohistochemistry: 1:50-1:200
western blot: 1:500-1:2000
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
phosphorylation (pSer51)
Informações sobre genes
human ... EIF2S1(1965)
Imunogênio
forma física
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1