Documentos Principais
SAB1412536
Sigma-Aldrich
ANTI-EGR1 antibody produced in mouse
clone 6A10, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinônimo(s):
AT225, EGR1, G0S30, KROX-24, NGFI-A
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
6A10, monoclonal
Formulário
buffered aqueous solution
peso molecular
antigen 36.74 kDa
reatividade de espécies
human
técnica(s)
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
Isotipo
IgG2bκ
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... EGR1(1958)
Descrição geral
The protein encoded by this gene belongs to the EGR family of C2H2-type zinc-finger proteins. It is a nuclear protein and functions as a transcriptional regulator. The products of target genes it activates are required for differentitation and mitogenesis. Studies suggest this is a cancer suppresor gene. (provided by RefSeq)
Imunogênio
EGR1 (NP_001955, 444 a.a. ~ 543 a.a) partial recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
Sequence
SPVATSYPSPVTTSYPSPATTSYPSPVPTSFSSPGSSTYPSPVHSGFPSPSVATTYSSVPPAFPAQVSSFPSSAVTNSFSASTGLSDMTATFSPRTIEIC
forma física
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Não está encontrando o produto certo?  
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Sarah A Stern et al.
Neuropsychopharmacology : official publication of the American College of Neuropsychopharmacology, 39(9), 2179-2190 (2014-03-20)
To treat cognitive disorders in humans, new effective therapies that can be easily delivered systemically are needed. Previous studies showed that a bilateral injection of insulin-like growth factor II (IGF-II) into the dorsal hippocampus of rats or mice enhances fear
Global Trade Item Number
SKUGTIN
SAB1412536-100UG4061829665357