Documentos Principais
SAB1410237
Sigma-Aldrich
Anti-CREM antibody produced in rabbit
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinônimo(s):
ICER, MGC111110, MGC17881, MGC41893, hCREM-2
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
Formulário
buffered aqueous solution
peso molecular
antigen 14.9 kDa
reatividade de espécies
human
técnica(s)
western blot: 1 μg/mL
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... CREM(1390)
Descrição geral
This gene encodes a bZIP transcription factor that binds to the cAMP responsive element found in many viral and cellular promoters. It is an important component of cAMP-mediated signal transduction during the spermatogenetic cycle, as well as other complex processes. Alternative promoter and translation initiation site usage allows this gene to exert spatial and temporal specificity to cAMP responsiveness. Multiple alternatively spliced transcript variants encoding several different isoforms have been found for this gene, with some of them functioning as activators and some as repressors of transcription. (provided by RefSeq)
Imunogênio
CREM (NP_001872.3, 1 a.a. ~ 137 a.a) full-length human protein.
Sequence
MTMETVESQHDGSITASLTESKSAHVQTQTGQNSIPALAQVAAIAETDESAESEGVIDSHKRREILSRRPSYRKILNELSSDVPGVPKIEEERSEEEGTPPSIATMAVPTSIYQTSTGQYSMYAAIRYDTVLALSLL
forma física
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Não está encontrando o produto certo?  
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)