SAB1410179
Anti-TREX1 antibody produced in rabbit
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinônimo(s):
AGS1, AGS5, CRV, DKFZp434J0310, DRN3, HERNS
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
Formulário
buffered aqueous solution
peso molecular
antigen 38.9 kDa
reatividade de espécies
human, mouse
técnica(s)
western blot: 1 μg/mL
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... TREX1(11277)
Descrição geral
Imunogênio
Sequence
MGPGARRQGRIVQGRPEMCFCPPPTPLPPLRILTLGTHTPTPCSSPGSAAGTYPTMGSQALPPGPMQTLIFFDMEATGLPFSQPKVTELCLLAVHRCALESPPTSQGPPPTVPPPPRVVDKLSLCVAPGKACSPAASEITGLSTAVLAAHGRQCFDDNLANLLLAFLRRQPQPWCLVAHNGDRYDFPLLQAELAMLGLTSALDGAFCVDSITALKALERASSPSEHGPRKSYSLGSIYTRLYGQSPPDSHTAEGDVLALLSICQWRPQALLRWVDAHARPFGTIRPMYGVTASARTKPRPSAVTTTAHLATTRNTSPSLGESRGTKDLPPVKDPGALSREGLLAPLGLLAILTLAVATLYGLSLATPGE
forma física
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)