Key Documents
SAB1410064
Sigma-Aldrich
Anti-TRAP1 antibody produced in rabbit
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinônimo(s):
HSP75, HSP90L
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
forma
buffered aqueous solution
peso molecular
antigen 80 kDa
reatividade de espécies
mouse, human
técnica(s)
immunofluorescence: suitable
western blot: 1 μg/mL
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... TRAP1(10131)
Descrição geral
HSP90 proteins are highly conserved molecular chaperones that have key roles in signal transduction, protein folding, protein degradation, and morphologic evolution. HSP90 proteins normally associate with other cochaperones and play important roles in folding newly synthesized proteins or stabilizing and refolding denatured proteins after stress. TRAP1 is a mitochondrial HSP90 protein. Other HSP90 proteins are found in cytosol (see HSP90AA1; MIM 140571) and endoplasmic reticulum (HSP90B1; MIM 191175) (Chen et al., 2005 [PubMed 16269234]).[supplied by OMIM
Imunogênio
TRAP1 (NP_057376.1, 1 a.a. ~ 704 a.a) full-length human protein.
Sequence
MARELRALLLWGRRLRPLLRAPALAAVPGGKPILCPRRTTAQLGPRRNPAWSLQAGRLFSTQTAEDKEEPLHSIISSTESVQGSTSKHEFQAETKKLLDIVARSLYSEKEVFIRELISNASDALEKLRHKLVSDGQALPEMEIHLQTNAEKGTITIQDTGIGMTQEELVSNLGTIARSGSKAFLDALQNQAEASSKIIGQFGVGFYSAFMVADRVEVYSRSAAPGSLGYQWLSDGSGVFEIAEASGVRTGTKIIIHLKSDCKEFSSEARVRDVVTKYSNFVSFPLYLNGRRMNTLQAIWMMDPKDVGEWQHEEFYRYVAQAHDKPRYTLHYKTDAPLNIRSIFYVPDMKPSMFDVSRELGSSVALYSRKVLIQTKATDILPKWLRFIRGVVDSEDIPLNLSRELLQESALIRKLRDVLQQRLIKFFIDQSKKDAEKYAKFFEDYGLFMREGIVTATEQEVKEDIAKLLRYESSALPSGQLTSLSEYASRMRAGTRNIYYLCAPNRHLAEHSPYYEAMKKKDTEVLFCFEQFDELTLLHLREFDKKKLISVETDIVVDHYKEEKFEDRSPAAECLSEKETEELMAWMRNVLGSRVTNVKVTLRLDTHPAMVTVLEMGAARHFLRMQQLAKTQEERAQLLQPTLEINPRHALIKKLNQLRASEPGLAQLLVDQIYENAMIAAGLVDDPRAMVGRLNELLVKALERH
forma física
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Não está encontrando o produto certo?  
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3