Documentos Principais
SAB5702454
Sigma-Aldrich
Anti-TRAP1 Antibody, clone 1L8C1, Rabbit Monoclonal
Sinônimo(s):
HSP 75, HSP75, HSP90L, TRAP-1
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.46
clone:
1L8C1, monoclonal
application:
IP
WB
reatividade de espécies:
mouse, mouse
técnica(s):
immunoprecipitation (IP): 1:50 - 1:200
western blot: 1:500 - 1:2000
citations:
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
Materiais
colorless
clone
1L8C1, monoclonal
Formulário
liquid
peso molecular
75 kDa
reatividade de espécies
mouse, mouse
concentração
0.54 mg/mL
técnica(s)
immunoprecipitation (IP): 1:50 - 1:200
western blot: 1:500 - 1:2000
cor
colorless
Isotipo
IgG
sequência de imunogênio
MARELRALLLWGRRLRPLLRAPALAAVPGGKPILCPRRTTAQLGPRRNPAWSLQAGRLFSTQTAEDKEEPLHSIISSTESVQGSTSKHEFQAETKKLLDI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... TRAP1(10131)
Descrição geral
This gene encodes a mitochondrial chaperone protein that is member of the heat shock protein 90 (HSP90) family. The encoded protein has ATPase activity and interacts with tumor necrosis factor type I. This protein may function in regulating cellular stress responses. Alternate splicing results in multiple transcript variants. [provided by RefSeq, Jan 2013]
Imunogênio
PBS with 0.02% sodium azide,0.05% BSA,50% glycerol,pH7.3.
Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 1-100 of human TRAP1 (Q12931).
Aplicação
WB, IP
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)