SAB1409837
Monoclonal Anti-NCOA4 antibody produced in mouse
clone 1B7, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinônimo(s):
ARA70, DKFZp762E1112, ELE1, PTC3, RFG
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
1B7, monoclonal
Formulário
buffered aqueous solution
peso molecular
antigen 37.84 kDa
reatividade de espécies
mouse, human
técnica(s)
indirect ELISA: suitable
indirect immunofluorescence: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
Isotipo
IgG1κ
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... NCOA4(8031)
Descrição geral
Imunogênio
Sequence
EGSPKEVPGTEDRAGKQKFKSPMNTSWCSFNTADWVLPGKKMGNLSQLSSGEDKWLLRKKAQEVLLNSPLQEEHNFPPDHYGLPAVCDLFACMQLKVDKEKWLYRTPLQM
forma física
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)