Documentos Principais
SAB1409075
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-AMBP antibody produced in mouse
clone 4F8, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinônimo(s):
EDC1, HCP, HI30, IATIL, ITI, ITIL, ITILC, UTI
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
fonte biológica
mouse
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
4F8, monoclonal
Formulário
buffered aqueous solution
peso molecular
antigen 38.7 kDa
reatividade de espécies
human
técnica(s)
indirect ELISA: suitable
Isotipo
IgG2aκ
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... AMBP(259)
Descrição geral
This gene encodes a complex glycoprotein secreted in plasma. The precursor is proteolytically processed into distinct functioning proteins: alpha-1-microglobulin, which belongs to the superfamily of lipocalin transport proteins and may play a role in the regulation of inflammatory processes, and bikunin, which is a urinary trypsin inhibitor belonging to the superfamily of Kunitz-type protease inhibitors and plays an important role in many physiological and pathological processes. This gene is located on chromosome 9 in a cluster of lipocalin genes. [provided by RefSeq
Imunogênio
Native purIndirect Immunofluorescenceied human AMBP.
Mouse monoclonal antibody raised against a full length native AMBP.
forma física
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Não está encontrando o produto certo?  
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)