MABT12
Anti-Heparan Sulfate Proteoglycan (Perlecan) Antibody, clone 5D7-2E4
clone 5D7-2E4, from mouse
Sinônimo(s):
heparan sulfate proteoglycan 2 (domain V region), perlecan proteoglycan, basement membrane-specific heparan sulfate proteoglycan core protein, HSPG, PLC
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
forma do anticorpo
purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
5D7-2E4, monoclonal
reatividade de espécies
human
técnica(s)
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG1κ
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... HSPG2(3339)
Descrição geral
Imunogênio
Aplicação
Western Blot Analysis: A previous lot was used by an independent laboratory on a 3-8% Tris-acetate gel in which the band appears above the 460 kDa marker. (courtesy of Whitelock, J. Graduate School of Biomedical Engineering, University of New South Wales, Sydney, Australia)
Cell Structure
ECM Proteins
Qualidade
Immunohistochemistry Analysis: 1:300 dilution of the antibody detected Perlecan in fresh-frozen normal human tonsil tissue.
Descrição-alvo
forma física
Armazenamento e estabilidade
Nota de análise
Fresh-frozen normal human tonsil tissue
Outras notas
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1