Documentos Principais
SAB1409030
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-HEY1 antibody produced in mouse
clone 4B3, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinônimo(s):
BHLHb31, CHF2, HERP2, HESR1, HRT-1, MGC1274, OAF1
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
conjugado:
unconjugated
application:
ELISA (i)
clone:
4B3, monoclonal
reatividade de espécies:
human
citations:
técnica(s):
indirect ELISA: suitable
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
4B3, monoclonal
Formulário
buffered aqueous solution
peso molecular
antigen 36.74 kDa
reatividade de espécies
human
técnica(s)
indirect ELISA: suitable
Isotipo
IgG2aκ
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... HEY1(23462)
Descrição geral
This gene encodes a nuclear protein belonging to the hairy and enhancer of split-related (HESR) family of basic helix-loop-helix (bHLH)-type transcriptional repressors. Expression of this gene is induced by the Notch and c-Jun signal transduction pathways. Two similar and redundant genes in mouse are required for embryonic cardiovascular development, and are also implicated in neurogenesis and somitogenesis. Alternative splicing results in multiple transcript variants. (provided by RefSeq)
Imunogênio
HEY1 (NP_036390, 121 a.a. ~ 220 a.a) partial recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
Sequence
DYRSLGFRECLAEVARYLSIIEGLDASDPLRVRLVSHLNNYASQREAASGAHAGLGHIPWGTVFGHHPHIAHPLLLPQNGHGNAGTTASPTEPHHQGRLG
forma física
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Não está encontrando o produto certo?  
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)