SAB1408727
Anti-SLC25A13 antibody produced in mouse
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinônimo(s):
ARALAR2, CITRIN, CTLN2
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
mouse
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
forma
buffered aqueous solution
peso molecular
antigen 74.2 kDa
reatividade de espécies
human
técnica(s)
western blot: 1 μg/mL
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... SLC25A13(10165)
Descrição geral
Imunogênio
Sequence
MAAAKVALTKRADPAELRTIFLKYASIEKNGEFFMSPNDFVTRYLNIFGESQPNPKTVELLSGVVDQTKDGLISFQEFVAFESVLCAPDALFMVAFQLFDKAGKGEVTFEDVKQVFGQTTIHQHIPFNWDSEFVQLHFGKERKRHLTYAEFTQFLLEIQLEHAKQAFVQRDNARTGRVTAIDFRDIMVTIRPHVLTPFVEECLVAAAGGTTSHQVSFSYFNGFNSLLNNMELIRKIYSTLAGTRKDVEVTKEEFVLAAQKFGQVTPMEVDILFQLADLYEPRGRMTLADIERIAPLEEGTLPFNLAEAQRQKASGDSARPVLLQVAESAYRFGLGSVAGAVGATAVYPIDLVKTRMQNQRSTGSFVGELMYKNSFDCFKKVLRYEGFFGLYRGLLPQLLGVAPEKAIKLTVNDFVRDKFMHKDGSVPLAAEILAGGCAGGSQVIFTNPLEIVKIRLQVAGEITTGPRVSALSVVRDLGFFGIYKGAKACFLRDIPFSAIYFPCYAHVKASFANEDGQVSPGSLLLAGAIAGMPAASLVTPADVIKTRLQVAARAGQTTYSGVIDCFRKILREEGPKALWKGAGARVFRSSPQFGVTLLTYELLQRWFYIDFGGVKPMGSEPVPKSRINLPAPNPDHVGGYKLAVATFAGIENKFGLYLPLFKPSVSTSKAIGGGP
forma física
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3