Documentos Principais
SAB1407587
Sigma-Aldrich
Anti-ALKBH5 antibody produced in mouse
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinônimo(s):
FLJ20308, OFOXD, OFOXD1
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
conjugado:
unconjugated
application:
WB
clone:
polyclonal
reatividade de espécies:
human
citations:
2
técnica(s):
western blot: 1 μg/mL
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
Formulário
buffered aqueous solution
peso molecular
antigen ~51.4 kDa
reatividade de espécies
human
técnica(s)
western blot: 1 μg/mL
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... ALKBH5(54890)
Imunogênio
ALKBH5 (NP_060228.2, 1 a.a. ~ 458 a.a) full-length human protein.
Sequence
MAAASGYTDLREKLKSMTSRDNYKAGSREAAAAAAAAVAAAAAAAAAAEPYPVSGAKRKYQEDSDPERSDYEEQQLQKEEEARKVKSGIRQMRLFSQDECAKIEARIDEVVSRAEKGLYNEHTVDRAPLRNKYFFGEGYTYGAQLQKRGPGQERLYPPGDVDEIPEWVHQLVIQKLVEHRVIPEGFVNSAVINDYQPGGCIVSHVDPIHIFERPIVSVSFFSDSALCFGCKFQFKPIRVSEPVLSLPVRRGSVTVLSGYAADEITHCIRPQDIKERRAVIILRKTRLDAPRLETKSLSSSVLPPSYASDRLSGNNRDPALKPKRSHRKADPDAAHRPRILEMDKEENRRSVLLPTHRRRGSFSSENYWRKSYESSEDCSEAAGSPGNSGSSLRSCPSFCFEGFVFVHWGVFVFCFLFFLILYIFPWFCCLLGLKNRIGQDLGSHILGIPPGWKGCWHQ
forma física
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Exoneração de responsabilidade
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Não está encontrando o produto certo?  
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Alexander M Price et al.
Nature communications, 11(1), 6016-6016 (2020-11-28)
Adenovirus is a nuclear replicating DNA virus reliant on host RNA processing machinery. Processing and metabolism of cellular RNAs can be regulated by METTL3, which catalyzes the addition of N6-methyladenosine (m6A) to mRNAs. While m6A-modified adenoviral RNAs have been previously