Documentos Principais
SAB1407242
Sigma-Aldrich
Anti-LDOC1 antibody produced in mouse
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinônimo(s):
7-Mar, BCUR1, Mart7
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
fonte biológica
mouse
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
Formulário
buffered aqueous solution
peso molecular
antigen ~17 kDa
reatividade de espécies
human
técnica(s)
western blot: 1 μg/mL
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... LDOC1(23641)
Descrição geral
The protein encoded by this gene contains a leucine zipper-like motif and a proline-rich region that shares marked similarity with an SH3-binding domain. The protein localizes to the nucleus and is down-regulated in some cancer cell lines. It is thought to regulate the transcriptional response mediated by the nuclear factor kappa B (NF-kappaB). The gene has been proposed as a tumor suppressor gene whose protein product may have an important role in the development and/or progression of some cancers. (provided by RefSeq)
Imunogênio
LDOC1 (NP_036449.1, 1 a.a. ~ 146 a.a) full-length human protein.
Sequence
MVDELVLLLHALLMRHRALSIENSQLMEQLRLLVCERASLLRQVRPPSCPVPFPETFNGESSRLPEFIVQTASYMLVNENRFCNDAMKVAFLISLLTGEAEEWVVPYIEMDSPILGDYRAFLDEMKQCFGWDDDEDDDDEEEEDDY
forma física
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Não está encontrando o produto certo?  
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)