Documentos Principais
SAB1407203
Sigma-Aldrich
Anti-UNC84A antibody produced in mouse
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinônimo(s):
FLJ12407, KIAA0810, MGC176649, SUN1
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
conjugado:
unconjugated
application:
WB
clone:
polyclonal
reatividade de espécies:
human
citations:
técnica(s):
western blot: 1 μg/mL
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
Formulário
buffered aqueous solution
peso molecular
antigen ~28.38 kDa
reatividade de espécies
human
técnica(s)
western blot: 1 μg/mL
nº de adesão NCBI
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... UNC84A(23353)
Descrição geral
This gene is a member of the unc-84 homolog family and encodes a nuclear nuclear envelope protein with an Unc84 (SUN) domain. The protein is involved in nuclear anchorage and migration. Several alternatively spliced transcript variants of this gene have been described; however, the full-length nature of some of these variants has not been determined. (provided by RefSeq)
Imunogênio
UNC84A (AAH13613, 1 a.a. ~ 257 a.a) full-length human protein.
Sequence
MDFSRLHMYSPPQCVPENTGYTYALSSSYSSDALDFETEHKLDPVFDSPRMSRRSLRLATTACTLGDGEAVGADSGTSSAVSLKNRAARTTKQRRSTNKSAFSINHVSRQVTSSGVSHGGTVSLQDAVTRRPPVLDESWIREQTTVDHFWGLDDDGDLKGGSKAAIQGNGDVGAAAATAHNGFSCSNCSMLSERKDVLTAHPAPPGPVSRVYSRDRNQKCKSQSFKTQKKVCFPNLIFPFCKSQCLHYLSWRLKIIP
forma física
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Não está encontrando o produto certo?  
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)