MABT892
Anti-SUN1 Antibody, clone 12.10F
clone 12.10F, from mouse
Sinônimo(s):
SUN domain-containing protein 1, Protein unc-84 homolog A, Sad1/unc-84 protein-like 1
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
forma do anticorpo
purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
12.10F, monoclonal
reatividade de espécies
mouse, rat
não deve reagir com
human
técnica(s)
immunocytochemistry: suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG2aκ
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
ambient
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
mouse ... Sun1(77053)
Descrição geral
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
Immunocytochemistry Analysis: A representative lot immunostained nucleus of C2C12 murine myoblasts (Courtesy of Dr Brian Burke, Institute of Medical Biology, A*STAR, Singapore).
Western Blotting Analysis: A representative lot detected greatly reduced SUN1 isoforms target bands in lysate from SUN1 siRNA-treated C2C12 murine myoblasts (Courtesy of Dr Brian Burke, Institute of Medical Biology, A*STAR, Singapore).
Cell Structure
Qualidade
Western Blotting Analysis: 0.5 µg/mL of this antibody detected SUN1 in 10 µg of C2C12 murine myoblast lysate.
Descrição-alvo
forma física
Armazenamento e estabilidade
Outras notas
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1