MABS419
Anti-BMPR-1A, clone 4B7B2 Antibody
ascites fluid, clone 4B7B2, from mouse
Sinônimo(s):
Bone morphogenetic protein receptor type-1A, BMP type-1A receptor, BMPR-1A
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
forma do anticorpo
ascites fluid
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
4B7B2, monoclonal
reatividade de espécies
mouse, human
técnica(s)
ELISA: suitable
flow cytometry: suitable
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG1
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... BMPR1A(657)
Categorias relacionadas
Descrição geral
Imunogênio
Aplicação
Flow Cytometry Analysis: A 1;200-400 dilution from a representative lot detected BMPR-1A in HeLa cells.
ELISA: A representative lot detected control Antigen (100 ng) and Antigen (10 ng, 50 ng, 100 ng) in ELISA (Direct).
Signaling
Developmental Signaling
Qualidade
Western Blotting Analysis: A 1:500-2,000 dilution of this antibody detected BMPR-1A in PC-3, K562 and mouse liver lysates.
Descrição-alvo
forma física
Armazenamento e estabilidade
Handling Recommendations: Upon receipt and prior to removing the cap, centrifuge the vial and gently mix the solution. Aliquot into microcentrifuge tubes and store at -20°C. Avoid repeated freeze/thaw cycles, which may damage IgG and affect product performance.