ABT272
Anti-SUN2 Antibody
from rabbit, purified by affinity chromatography
Sinônimo(s):
SUN domain-containing protein 2, Protein unc-84 homolog B, Rab5-interacting protein, Rab5IP, Sad1/unc-84 protein-like 2
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
forma do anticorpo
affinity isolated antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
purificado por
affinity chromatography
reatividade de espécies
mouse, human
técnica(s)
immunocytochemistry: suitable
western blot: suitable
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... SUN2(25777)
Descrição geral
Imunogênio
Aplicação
Cell Structure
Adhesion (CAMs)
Western Blotting Analysis: A representative lot detected SUN2 recombinant protein (Haque, F., et al. (2010). Journal of Biol. Chem. 285(5): 3487-3498).
Immunocytochemistry Analysis: A representative lot detected SUN2 in human foreskin fibroblasts and NIH/3T3 cells (Haque, F., et al. (2010). Journal of Biol. Chem. 285(5): 3487-3498).
Qualidade
Western Blotting Analysis: A 1:500 dilution of this antibody detected SUN2 in 10 µg of HEK293 cell lysate.
Descrição-alvo
forma física
Armazenamento e estabilidade
Outras notas
Exoneração de responsabilidade
Not finding the right product?
Try our Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2