Documentos Principais
SAB1406722
Sigma-Aldrich
Anti-TNFRSF18 antibody produced in mouse
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinônimo(s):
AITR, GITR, GITR-D
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
Formulário
buffered aqueous solution
peso molecular
antigen ~26 kDa
reatividade de espécies
human
técnica(s)
western blot: 1 μg/mL
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... TNFRSF18(8784)
Descrição geral
The protein encoded by this gene is a member of the TNF-receptor superfamily. This receptor has been shown to have increased expression upon T-cell activation, and it is thought to play a key role in dominant immunological self-tolerance maintained by CD25(+)CD4(+) regulatory T cells. Knockout studies in mice also suggest the role of this receptor is in the regulation of CD3-driven T-cell activation and programmed cell death. Three alternatively spliced transcript variants of this gene encoding distinct isoforms have been reported. (provided by RefSeq)
Imunogênio
TNFRSF18 (NP_004186.1, 1 a.a. ~ 241 a.a) full-length human protein.
Sequence
MAQHGAMGAFRALCGLALLCALSLGQRPTGGPGCGPGRLLLGTGTDARCCRVHTTRCCRDYPGEECCSEWDCMCVQPEFHCGDPCCTTCRHHPCPPGQGVQSQGKFSFGFQCIDCASGTFSGGHEGHCKPWTDCTQFGFLTVFPGNKTHNAVCVPGSPPAEPLGWLTVVLLAVAACVLLLTSAQLGLHIWQLRSQCMWPRETQLLLEVPPSTEDARSCQFPEEERGERSAEEKGRLGDLWV
forma física
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Não está encontrando o produto certo?  
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)