Documentos Principais
SAB1406057
Sigma-Aldrich
Anti-KCNA1 antibody produced in mouse
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinônimo(s):
AEMK, EA1, HBK1, HUK1, KV1.1, MBK1, MGC126782, MGC138385, MK1
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
conjugado:
unconjugated
application:
WB
clone:
polyclonal
reatividade de espécies:
human
citations:
técnica(s):
western blot: 1 μg/mL
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
Formulário
buffered aqueous solution
peso molecular
antigen ~56.5 kDa
reatividade de espécies
human
técnica(s)
western blot: 1 μg/mL
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... KCNA1(3736)
Descrição geral
This gene encodes a voltage-gated delayed potassium channel that is phylogenetically related to the Drosophila Shaker channel. The encoded protein has six putative transmembrane segments (S1-S6), and the loop between S5 and S6 forms the pore and contains the conserved selectivity filter motif (GYGD). The functional channel is a homotetramer. The N-terminus of the channel is associated with beta subunits that can modify the inactivation properties of the channel as well as affect expression levels. The C-terminus of the channel is complexed to a PDZ domain protein that is responsible for channel targeting. Mutations in this gene have been associated with myokymia with periodic ataxia (AEMK). (provided by RefSeq)
Imunogênio
KCNA1 (NP_000208.2, 1 a.a. ~ 495 a.a) full-length human protein.
Sequence
MTVMSGENVDEASAAPGHPQDGSYPRQADHDDHECCERVVINISGLRFETQLKTLAQFPNTLLGNPKKRMRYFDPLRNEYFFDRNRPSFDAILYYYQSGGRLRRPVNVPLDMFSEEIKFYELGEEAMEKFREDEGFIKEEERPLPEKEYQRQVWLLFEYPESSGPARVIAIVSVMVILISIVIFCLETLPELKDDKDFTGTVHRIDNTTVIYNSNIFTDPFFIVETLCIIWFSFELVVRFFACPSKTDFFKNIMNFIDIVAIIPYFITLGTEIAEQEGNQKGEQATSLAILRVIRLVRVFRIFKLSRHSKGLQILGQTLKASMRELGLLIFFLFIGVILFSSAVYFAEAEEAESHFSSIPDAFWWAVVSMTTVGYGDMYPVTIGGKIVGSLCAIAGVLTIALPVPVIVSNFNYFYHRETEGEEQAQLLHVSSPNLASDSDLSRRSSSTMSKSEYMEIEEDMNNSIAHYRQVNIRTANCTTANQNCVNKSKLLTDV
forma física
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Não está encontrando o produto certo?  
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)