Documentos Principais
SAB1406030
Sigma-Aldrich
Anti-IL13RA1 antibody produced in mouse
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinônimo(s):
CD213A1, IL-13Ra, NR4
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
Formulário
buffered aqueous solution
peso molecular
antigen ~48.8 kDa
reatividade de espécies
human
técnica(s)
flow cytometry: suitable
western blot: 1 μg/mL
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... IL13RA1(3597)
Descrição geral
The protein encoded by this gene is a subunit of the interleukin 13 receptor. This subunit forms a receptor complex with IL4 receptor alpha, a subunit shared by IL13 and IL4 receptors. This subunit serves as a primary IL13-binding subunit of the IL13 receptor, and may also be a component of IL4 receptors. This protein has been shown to bind tyrosine kinase TYK2, and thus may mediate the signaling processes that lead to the activation of JAK1, STAT3 and STAT6 induced by IL13 and IL4. (provided by RefSeq)
Imunogênio
IL13RA1 (NP_001551.1, 1 a.a. ~ 427 a.a) full-length human protein.
Sequence
MEWPARLCGLWALLLCAGGGGGGGGAAPTETQPPVTNLSVSVENLCTVIWTWNPPEGASSNCSLWYFSHFGDKQDKKIAPETRRSIEVPLNERICLQVGSQCSTNESEKPSILVEKCISPPEGDPESAVTELQCIWHNLSYMKCSWLPGRNTSPDTNYTLYYWHRSLEKIHQCENIFREGQYFGCSFDLTKVKDSSFEQHSVQIMVKDNAGKIKPSFNIVPLTSRVKPDPPHIKNLSFHNDDLYVQWENPQNFISRCLFYEVEVNNSQTETHNVFYVQEAKCENPEFERNVENTSCFMVPGVLPDTLNTVRIRVKTNKLCYEDDKLWSNWSQEMSIGKKRNSTLYITMLLIVPVIVAGAIIVLLLYLKRLKIIIFPPIPDPGKIFKEMFGDQNDDTLHWKKYDIYEKQTKEETDSVVLIENLKKASQ
forma física
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Não está encontrando o produto certo?  
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Global Trade Item Number
SKUGTIN
SAB1406030-50UG4061835698950