Documentos Principais
SAB1303797
Sigma-Aldrich
ANTI-ACER3 (C-TERM) antibody produced in rabbit
IgG fraction of antiserum, buffered aqueous solution
Sinônimo(s):
ACER3, APHC, AlkCDase 3, Alkaline CDase 3, Alkaline ceramidase 3, Alkaline dihydroceramidase SB89, Alkaline phytoceramidase, PHCA
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
IgG fraction of antiserum
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
forma
buffered aqueous solution
peso molecular
31566 Da
reatividade de espécies
human, mouse
técnica(s)
flow cytometry: 1:10-1:50
western blot: 1:250-1:500
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... ACER3(55331)
forma física
Purified polyclonal antibody supplied in PBS with 0.09% (W/V) sodium azide. This antibody is purified through a protein A column, followed by peptide affinity purification.