Documentos Principais
SAB1404966
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-DMN, (C-terminal) antibody produced in mouse
clone 4G5, ascites fluid
Sinônimo(s):
DMN, KIAA0353, SYN
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
ascites fluid
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
4G5, monoclonal
peso molecular
antigen ~37.11 kDa
reatividade de espécies
human
técnica(s)
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
Isotipo
IgG1κ
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... SYNM(23336)
Categorias relacionadas
Descrição geral
The protein encoded by this gene is an intermediate filament (IF) family member. IF proteins are cytoskeletal proteins that confer resistance to mechanical stress and are encoded by a dispersed multigene family. This protein has been found to form a linkage between desmin, which is a subunit of the IF network, and the extracellular matrix, and provides an important structural support in muscle. Two alternatively spliced variants encoding different isoforms have been described for this gene. (provided by RefSeq)
Imunogênio
DMN (NP_663780.1, 1466 a.a. ~ 1565 a.a) partial recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
Sequence
VSNVEAIRSRTQEAGALGVSDRGSWRDADSRNDQAVGVSFKASAGEGDQAHREQGKEQAMFDKKVQLQRMVDQRSVISDEKKVALLYLDNEEEENDGHWF
forma física
Clear solution
Não está encontrando o produto certo?  
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)