Merck
Todas as fotos(5)
Documentos Principais
SAB1404283
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-RAD1, (N-terminal) antibody produced in mouse
clone 1G2, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinônimo(s):
HRAD1, REC1
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
conjugado:
unconjugated
application:
ELISA (c)
ELISA (i)
IHC (p)
WB
clone:
1G2, monoclonal
reatividade de espécies:
human
citations:
técnica(s):
capture ELISA: suitable
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): suitable
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
1G2, monoclonal
Formulário
buffered aqueous solution
peso molecular
antigen ~35.9 kDa
reatividade de espécies
human
técnica(s)
capture ELISA: suitable
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): suitable
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
Isotipo
IgG3κ
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... RAD1(5810)
Descrição geral
This gene encodes a component of a heterotrimeric cell cycle checkpoint complex, known as the 9-1-1 complex, that is activated to stop cell cycle progression in response to DNA damage or incomplete DNA replication. The 9-1-1 complex is recruited by RAD17 to affected sites where it may attract specialized DNA polymerases and other DNA repair effectors. Alternatively spliced transcript variants of this gene have been described. (provided by RefSeq)
Imunogênio
RAD1 (AAH06837, 1 a.a. ~ 90 a.a) partial recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
Sequence
MPLLTQQIQDEDDQYSLVASLDNVRNLSTILKAIHFREHATCFATKNGIKVTVENAKCVQANAFIQAGIFQEFKVQEESVTFRINLTVLL
forma física
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Não está encontrando o produto certo?  
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)