Documentos Principais
SAB1403554
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-NUDT2 antibody produced in mouse
clone S1, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinônimo(s):
APAH1, MGC10404
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
S1, monoclonal
Formulário
buffered aqueous solution
peso molecular
antigen ~42.28 kDa
reatividade de espécies
human
técnica(s)
capture ELISA: suitable
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
Isotipo
IgG1κ
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... NUDT2(318)
Descrição geral
This gene encodes a member of the MutT family of nucleotide pyrophosphatases, a subset of the larger NUDIX hydrolase family. The gene product possesses a modification of the MutT sequence motif found in certain nucleotide pyrophosphatases. The enzyme asymmetrically hydrolyzes Ap4A to yield AMP and ATP and is responsible for maintaining the intracellular level of the dinucleotide Ap4A, the function of which has yet to be established. This gene may be a candidate tumor suppressor gene. Alternative splicing has been observed at this locus and three transcript variants, all encoding the same protein, have been identified. (provided by RefSeq)
Imunogênio
NUDT2 (AAH04926, 1 a.a. ~ 147 a.a) full-length recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
Sequence
MALRACGLIIFRRCLIPKVDNNAIEFLLLQASDGIHHWTPPKGHVEPGEDDLETALRETQEEAGIEAGQLTIIEGFKRELNYVARNKPKTVIYWLAEVKDYDVEIRLSHEHQAYRWLGLEEACQLAQFKEMKAALQEGHQFLCSIEA
forma física
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Não está encontrando o produto certo?  
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)