Documentos Principais
SAB1402975
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-ST8SIA4 antibody produced in mouse
clone 1H5, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinônimo(s):
MGC34450, MGC61459, PST, PST1, SIAT8D, ST8SIA-IV
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
fonte biológica
mouse
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
1H5, monoclonal
Formulário
buffered aqueous solution
peso molecular
antigen ~44.59 kDa
reatividade de espécies
human
técnica(s)
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
Isotipo
IgG2aκ
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... ST8SIA4(7903)
Categorias relacionadas
Descrição geral
The protein encoded by this gene catalyzes the polycondensation of alpha-2,8-linked sialic acid required for the synthesis of polysialic acid, a modulator of the adhesive properties of neural cell adhesion molecule (NCAM1). The encoded protein, which is a member of glycosyltransferase family 29, is a type II membrane protein that may be present in the Golgi apparatus. Two transcript variants encoding different isoforms have been found for this gene. (provided by RefSeq)
Imunogênio
ST8SIA4 (AAH27866, 1 a.a. ~ 168 a.a) full-length recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
Sequence
MRSIRKKWTICTISLLLIFYKTKEIARTEEHQETQLIGDGELSLSRSLVNSSDKIIRKAGSSIFQHNVEGWKINSSLVLEIRKNILRFLDAERDVSVVKSSFKPGDVIHYVLDRRRTLNISHDLHSLLPEVSPMKNRRFKTCAVVGNSGILLDSECGKEIDSHNFVIR
forma física
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Exoneração de responsabilidade
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Não está encontrando o produto certo?  
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)