Documentos Principais
SAB1401509
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-ENAM antibody produced in mouse
clone 2C12, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinônimo(s):
ADAI, AI1C, AIH2
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
2C12, monoclonal
Formulário
buffered aqueous solution
reatividade de espécies
human
técnica(s)
capture ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
Isotipo
IgG2aκ
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... ENAM(10117)
Descrição geral
Dental enamel is a highly mineralized tissue with 85% of its volume occupied by unusually large, highly organized, hydroxyapatite crystals. This highly organized and unusual structure is thought to be rigorously controlled in ameloblasts through the interaction of a number of organic matrix molecules that include enamelin, amelogenin (AMELX; MIM 300391), ameloblastin (AMBN; MIM 601259), tuftelin (TUFT1; MIM 600087), dentine sialophosphoprotein (DSPP; MIM 125485), and a variety of enzymes. Enamelin is the largest protein in the enamel matrix of developing teeth and comprises approximately 5% of total enamel matrix protein.[supplied by OMIM
Imunogênio
ENAM (NP_114095, 1043 a.a. ~ 1141 a.a) partial recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
Sequence
ERQQQRPSNILHLPCFGSKLAKHHSSTTGTPSSDGRQSPFDGDSITPTENPNTLVELATEEQFKSINVDPLDADEHSPFEFLQRGTNVQDQVQDCLLLQ
Características e benefícios
Evaluate our antibodies with complete peace of mind. If the antibody does not perform in your application, we will issue a full credit or replacement antibody. Learn more.
forma física
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Não está encontrando o produto certo?  
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)