SAB1400644
Monoclonal Anti-DPYSL5 antibody produced in mouse
clone 2G4, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinônimo(s):
Anti-CRAM, Anti-CRMP-5, Anti-CRMP5, Anti-Ulip6
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
2G4, monoclonal
forma
buffered aqueous solution
reatividade de espécies
human
técnica(s)
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
Isotipo
IgG2bκ
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... DPYSL5(56896)
Descrição geral
Imunogênio
Sequence
SFPDTVYKKLVQREKTLKVRGVDRTPYLGDVAVVVHPGKKEMGTPLADTPTRPVTRHGGMRDLHESSFSLSGSQIDDHVPKRASARILAPPGGRSSGIW
Características e benefícios
forma física
Não está encontrando o produto certo?