Documentos Principais
SAB1307103
Sigma-Aldrich
ANTI-SOST(N-TERMINAL) antibody produced in rabbit
IgG fraction of antiserum, buffered aqueous solution
Sinônimo(s):
SOST, Sclerostin
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
forma do anticorpo
IgG fraction of antiserum
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
Formulário
buffered aqueous solution
peso molecular
24031 Da
reatividade de espécies
mouse, human
técnica(s)
immunohistochemistry: 1:10-1:50
western blot: 1:1000
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... SOST(50964)
forma física
Supplied in PBS with 0.09% (W/V) sodium azide
Exoneração de responsabilidade
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Não está encontrando o produto certo?  
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Yunhe Chen et al.
Journal of cellular physiology, 234(11), 19824-19832 (2019-04-14)
The cross-talk between cells is very critical for moving forward fracture healing in an orderly manner. Connexin (Cx) 43-formed gap junctions and hemichannels mediate the communication between adjacent cells and cells and extracellular environment. Loss of Cx43 in osteoblasts/osteocytes results
Global Trade Item Number
SKUGTIN
SAB1307103-400UL4061835635740
SAB1307103-40TST