SAB1305567
MONOCLONAL ANTI-BETA-ACTIN antibody produced in mouse
clone 8H10D10, crude ascites, buffered aqueous solution
Sinônimo(s):
ACTB, Actin, cytoplasmic 1, Actin, cytoplasmic 1, N-terminally processed, Beta-actin
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
mouse
forma do anticorpo
crude ascites
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
8H10D10, monoclonal
Formulário
buffered aqueous solution
peso molecular
41737 Da
reatividade de espécies
human
técnica(s)
immunohistochemistry: 1:10-1:50
western blot: 1:5000-1:20000
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... ACTB(60)
Descrição geral
Aplicação
Ações bioquímicas/fisiológicas
forma física
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
recomendado
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)