Documentos Principais
SAB1300833
Sigma-Aldrich
Anti-RPS6KL1 (N-term) antibody produced in rabbit
IgG fraction of antiserum, buffered aqueous solution
Sinônimo(s):
Anti-RPS6KL1, Anti-Ribosomal protein S6 kinase-like 1
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
IgG fraction of antiserum
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
Formulário
buffered aqueous solution
reatividade de espécies
human
técnica(s)
indirect ELISA: 1:1000
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... RPS6KL1(83694)
Descrição geral
The RSK (ribosomal S6 kinase) family comprises growth factor-regulated serine/threonine kinases, known also as p90(rsk). Homologs of RSK exist in several species. The highly conserved feature of all members of the RSK family is the presence of 2 nonidentical kinase catalytic domains. RSKs are implicated in the activation of the mitogen-activated kinase (MAPK) cascade and the stimulation of cell proliferation (at the transition between phases G0 and G1 of the cell cycle) and differentiation.
Imunogênio
RPS6KL1 (NP_113652, 47-81)
This antibody is generated from rabbits immunized with a KLH conjugated synthetic peptide selected from the N-terminal region of human RPS6KL1.
forma física
Purified polyclonal antibody supplied in PBS with 0.09% (W/V) sodium azide.
Não está encontrando o produto certo?  
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
nwg
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)