SRP8003
Clusterin (nuclear form) mouse
>90% (SDS-PAGE), recombinant, expressed in E. coli, His tagged, liquid
Sinônimo(s):
Apolipoprotein J, CLI, Lymphocyte antigen 52 (Ly-52), SGP-2, TRPM-2
About This Item
Produtos recomendados
Nome do produto
Clusterin (nuclear form) mouse, recombinant, expressed in E. coli, His tagged, >90% (SDS-PAGE)
fonte biológica
mouse
recombinante
expressed in E. coli
etiqueta
His tagged
Ensaio
>90% (SDS-PAGE)
Formulário
liquid
peso molecular
~45 kDa by SDS-PAGE
embalagem
pkg of 50 μg
condição de armazenamento
avoid repeated freeze/thaw cycles
concentração
≥0.2 mg/mL
Impurezas
<1 EU/μg endotoxin, tested
cor
clear
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
−20°C
Informações sobre genes
mouse ... Clu(12759)
Descrição geral
Ações bioquímicas/fisiológicas
forma física
Outras notas
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)