Documentos Principais
SAB1300487
Sigma-Aldrich
Anti-BAIAP3 (C-term) antibody produced in rabbit
IgG fraction of antiserum, buffered aqueous solution
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
IgG fraction of antiserum
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
Formulário
buffered aqueous solution
reatividade de espécies
human
técnica(s)
immunohistochemistry: 1:50-1:100
indirect ELISA: 1:1000
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... BAIAP3(8938)
Categorias relacionadas
Descrição geral
BAIAP3, a target of p53, is a brain-specific angiogenesis inhibitor. The protein is a seven-span transmembrane protein and a member of the secretin receptor family. It interacts with the cytoplasmic region of brain-specific angiogenesis inhibitor 1. This protein also contains two C2 domains, which are often found in proteins involved in signal transduction or membrane trafficking. Its expression pattern and similarity to other proteins suggest that it may be involved in synaptic functions.
Imunogênio
BAIAP3 (NP_003924, 1161-1197)
This antibody is generated from rabbits immunized with a KLH conjugated synthetic peptide selected from the C-terminal region of human BAIAP3.
forma física
Purified polyclonal antibody supplied in PBS with 0.09% (W/V) sodium azide.
Não está encontrando o produto certo?  
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
nwg
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)