SRE0016
MATP+
substrate for analysis of acetylcholinesterase (AChE) activity
Sinônimo(s):
1,1-dimethyl-4-acetylthiomethylpiperidinium iodide, acetylcholinesterase substrate, MATP+
About This Item
Produtos recomendados
product name
MATP+,
temperatura de armazenamento
2-8°C
Nível de qualidade
cadeia de caracteres SMILES
CC(SCC1CC[N+](C)(C)CC1)=O.[I-]
InChI
1S/C10H20NOS.HI/c1-9(12)13-8-10-4-6-11(2,3)7-5-10;/h10H,4-8H2,1-3H3;1H/q+1;/p-1
chave InChI
WLNVGCIMLLIQAL-UHFFFAOYSA-M
Descrição geral
enzima
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3