Key Documents
SAB1105794
Sigma-Aldrich
Anti-RNASE1 (34-46) antibody produced in rabbit
IgG fraction of antiserum
Sinônimo(s):
Anti-RIB1, Anti-RNS1, Anti-Ribonuclease, RNase A family, 1 (pancreatic)
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
fonte biológica
rabbit
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
IgG fraction of antiserum
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
forma
buffered aqueous solution
peso molecular
antigen predicted mol wt ~18 kDa
reatividade de espécies
human
técnica(s)
western blot: 1:500-1:2,000
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... RNASE1(6035)
Imunogênio
synthetic peptide corresponding to amino acids 34-46 of human RNASE1
forma física
Solution in 0.01 M phosphate buffered saline, pH 7.4, containing 15 mM sodium azide.
Não está encontrando o produto certo?  
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Visite a Biblioteca de Documentos
Victoria J Mar et al.
Pigment cell & melanoma research, 27(6), 1117-1125 (2014-07-22)
Activating mutations in the GTPase RAC1 are a recurrent event in cutaneous melanoma. We investigated the clinical and pathological associations of RAC1(P29S) in a cohort of 814 primary cutaneous melanomas with known BRAF and NRAS mutation status. The RAC1(P29S) mutation