Documentos Principais
SAB1402735
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-CPA3, (C-terminal) antibody produced in mouse
clone 2D1, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
2D1, monoclonal
forma
buffered aqueous solution
peso molecular
antigen ~37.11 kDa
reatividade de espécies
human
técnica(s)
capture ELISA: suitable
indirect ELISA: suitable
Isotipo
IgG2aκ
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... CPA3(1359)
Imunogênio
CPA3 (NP_001861, 318 a.a. ~ 417 a.a) partial recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
Sequence
SKLPPNHEDLAKVAKIGTDVLSTRYETRYIYGPIESTIYPISGSSLDWAYDLGIKHTFAFELRDKGKFGFLLPESRIKPTCRETMLAVKFIAKYILKHTS
forma física
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Não está encontrando o produto certo?  
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Visite a Biblioteca de Documentos
Novel insights into the biological function of mast cell carboxypeptidase A.
Peijler G
Trends in Immunology (2009)
Mast Cell Proteases -Fate Decisions Regulating Bone Marrow and Peripheral B Lymphocyte Development:
Sara W
Development & reproduction null
Multidimensional endotypes of asthma: topological data analysis of cross-sectional clinical, pathological, and immunological data.
Hinks T
Lancet (2015)
Mast cell proteases as pharmacological targets.
Caughey GH
European Journal of Pharmacology (2016)
Mast cell proteases as protective and inflammatory mediators.
Caughey GH
Advances in Experimental Medicine and Biology (2011)