S9944
Sibutramine hydrochloride monohydrate
≥98% (HPLC), solid
Sinônimo(s):
1-(4-Chlorophenyl)-N,N-dimethyl-alpha-(2-methylpropyl)cyclobutanemethanamine hydrochloride monohydrate, Meridia, Reductil
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
≥98% (HPLC)
Formulário
solid
controle de medicamentos
USDEA Schedule IV
condição de armazenamento
desiccated
cor
white
solubilidade
DMSO: >30 mg/mL
H2O: insoluble
originador
Abbott
temperatura de armazenamento
room temp
cadeia de caracteres SMILES
O.Cl.CC(C)CC(N(C)C)C1(CCC1)c2ccc(Cl)cc2
InChI
1S/C17H26ClN.ClH.H2O/c1-13(2)12-16(19(3)4)17(10-5-11-17)14-6-8-15(18)9-7-14;;/h6-9,13,16H,5,10-12H2,1-4H3;1H;1H2
chave InChI
KFNNPQDSPLWLCX-UHFFFAOYSA-N
Informações sobre genes
human ... SLC6A2(6530) , SLC6A3(6531) , SLC6A4(6532)
Aplicação
Ações bioquímicas/fisiológicas
Características e benefícios
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?
Chromatograms
application for HPLCapplication for HPLCNossa equipe de cientistas tem experiência em todas as áreas de pesquisa, incluindo Life Sciences, ciência de materiais, síntese química, cromatografia, química analítica e muitas outras.